Learn More
Brady™ Polypropylene: ISO Safety Sign - Fire ladder
Product Code. 15654387 Shop All Brady Products
Change view
Click to view available options
Width (Metric):
100 mm
148 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Height (Metric):
100 mm
148 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Unit Size:
Each
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Width (Metric) Height (Metric) Unit Size
15654387 400 mm 400 mm Each
15614387 100 mm 100 mm Each
15624387 148 mm 148 mm Each
15634387 250 mm 250 mm Each
15644387 315 mm 315 mm Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15654387 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 817210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    229.00 NOK
    222.34 NOK / Pack of 1
    Save 6.66 NOK
    2% Off
Estimated Shipment: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Sign compliant to ISO 7010.
  • Polypropylene
  • For indoor and outdoor use
Spécification
Certifications/Compliance ISO 7010
Alternate Part Number PIC F003-400x400-PP-CRD/1
Material Polypropylene
Quantity 1 Ea.
Mounting Type Self-adhesive
For Use With (Application) Indoor and Outdoor
Height (English) 15.75 in.
Height (Metric) 400 mm
Max. Temperature (English) 248°F
Min. Temperature (English) -40°F
Thickness 1.501 mm
Width (English) 15.75 in.
Width (Metric) 400 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 120°C
Shape Square
Temperature Range (English) -40°F to +248°F
Languages Global
Product Type Fire Safety Sign
Color White on Red
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.