Learn More
Brady™ Polypropylene Gate Valve Lockout
Description
- Our gate valve lockouts have an unique knockout centre accommodates OS and Y or ''rising stem'' valves.
- Lockouts accept locks with shackles up to 9.53 mm diameter.
- Danger labels in English, Spanish and French are included.
Specifications
Specifications
| Product Type | Gate Valve Lockout |
| Alternate Part Number | GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 1-2.5 YELLOW |
| Color | Yellow |
| Material | Polypropylene |
| Certifications/Compliance | OSHA 1910.147 |
| Description | Brady Gate Valve Lockouts |
| Diameter (English) | 2.78 in |
| Diameter (Metric) | 70.61 mm |
| Dimensions (D x W x H) | 35.90 x 120.10 x 80 mm |
| Dimensions (L x W) | 120.10 x 80 mm |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?