Description
- Assures positive restraint for breakers with long, sliding switch throws
- Polypropylene
Specifications
Specifications
| Product Type | Extra Cleats |
| Alternate Part Number | LOCKOUT CLEAT 480/600 VOLT GENERAL USE |
| Color | Red |
| Description | Extra Cleats for 480/600V Lockout |
| For Use With (Equipment) | For 480/600V Lockout |
| Quantity | 6 Pk. |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?