Learn More
Masterflex™ NPT Male Threaded Straight Adapter Compression Fittings, Polypropylene
Product Code. 11751973
Click to view available options
For Use With:
1/2 NPT(M) to 1/2 in. tubing O.D.
1/4 NPT(M) to 1/4 in. tubing O.D.
1/4 NPT(M) to 3/8 in. tubing O.D.
1/4 NPT(M) to 5/16 in. tubing O.D.
1/8 NPT(M) to 1/4 in. tubing O.D.
1/8 NPT(M) to 1/8 in. tubing O.D.
3/8 NPT(M) to 1/2 in. tubing O.D.
3/8 NPT(M) to 3/8 in. tubing O.D.
Unit Size:
Pack of 10
Produktkod. 11751973
Brand: Masterflex™ 0638560
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Connect rigid tubing systems with these male threaded straight adapter compression fittings. NPT Male Threaded Polypropylene Straight Adapter Compression Fittings withstand higher pressures than barbed fittings.
Assemble fittings to tubing by sliding the tubing through a sealing ferrule and using the nut to compress down to form a secure seal.
  • Excellent chemical resistance
  • Form a secure seal at higher pressures
  • Rated to 220 psi maximum at 25 °C
  • Usable from 0 to 100 °C
  • Sterilization: Ethylene Oxide (ETO)
Specifikationer
Material Polypropylene
For Use With 3/8 NPT(M) to 1/2 in. tubing O.D.
Min. Operating Temperature (Metric) 0°C
Packaging Quantity 10 Pack
Port Size 3/8 in. orifice; 1-15/32 x 15/16 in.
Thread Size 3/8 in. NPT(M)
Maximum Pressure 220 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 100°C
Product Type Compression Fitting
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.