Spécification
| Product Type | Cleats |
| Alternate Part Number | LOCKOUT CLEAT 277 VOLT GENERAL USE PK6 |
| Color | Red |
| Description | Extra Cleats for 120/277V Lockout |
| For Use With (Equipment) | For 120/277V Lockout |
| Quantity | 6 Pk. |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?