Learn More
Brady™ Polypropylene Cleats For 120/277V Lockout
Specifications
Specifications
| Product Type | Cleats |
| Alternate Part Number | LOCKOUT CLEAT 277 VOLT GENERAL USE PK6 |
| Color | Red |
| Description | Extra Cleats for 120/277V Lockout |
| For Use With (Equipment) | For 120/277V Lockout |
| Quantity | 6 Pk. |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?