Description
- Polypropylene (PP)
- Translucent.
- Withstands RCF up to 3000.
- Graduated, available non-sterile and y-ray sterilized in 15 ml (graduated up to 13 ml) or 50 ml.
- Screw cap PE with sealing cone.
- High clarity.
Specifications
Specifications
| Capacity (Metric) | 50 mL |
| Material | Polypropylene |
| Includes | Without Base |
| Sterility | Non-sterile |
| Length (Metric) | 114 mm |
| Bottom Shape | Conical |
| Closure Type | Screw Cap |
| Diameter (Metric) | 30 mm |
| Graduated | Yes |
| Product Type | Centrifuge Tube |
| Show More |
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?