Learn More
Polyethyleneimine on silica beads, anion exchange resin, 20-40 mesh
Artikelnummer. 11349448
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 mL
50 mL
250 mL
missing translation for 'unitSize'
10mL
250mL
50mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11349448
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 043302.AB
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
For the separation of nucleotide mixtures | CAS: 9002-98-6 | ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x | 43.07 g/mol
Polyethyleneimine is used for protein and nucleic acid precipitation, transfection assays and to pretreat filters to increase the binding of proteins. It can also complex heavy metal ions. An effective permeabilizer of gram negative bacteria. Crosslinked polyethyleneimine is used as an enzyme carrier. It is used as a membrane lubricant, useful in filtering frozen cell membranes and for the separation of nucleotide mixtures. Polyethyleneimine cellulose in small columns will separate cyclic nucleotides from related compounds at the same electrolyte concentration that is used for thin layer chromatography on PEI cellulose-coated plates. It is also used in separation medium for thin layer chromatography, paper chromatography and Low pressure liquid chromatography. Polyethylenimine on silica gel is used for thin layer chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9002-98-6
Molecular Formula ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x
Molecular Weight (g/mol) 43.07
MDL Number MFCD00084427
InChI Key NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin
PubChem CID 9033
ChEBI CHEBI:30969
IUPAC Name aziridine
SMILES *-CCNCCN(-*)CCN-*
Spezifikation
Physical Form Beads
Solubility Information Soluble in water.
Quantity 10 mL
Mesh Size 20 to 40 Mesh
Sensitivity Hygroscopic
Chemical Name or Material Polyethyleneimine on silica beads anion exchange resin
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt