Learn More
Polyethylene, UHMW
Product Code. 11384998
Click to view available options
Quantity:
50 g
250 g
1 kg
missing translation for 'unitSize'
1kg
250g
50g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11384998
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 043951.18
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 9002-88-4 | (C2H4)n | 28.05 g/mol
Polyethylene, UHMW fibers is used in armor, especially personal armor, vehicle armor, climbing equipments, fishing line, bow strings and cut-resistant gloves. Its sheet is used as synthetic ice in ice rinks . In medical field, it is considered as a vital biomaterial used in hip, knee, for spine implants. It is also used in the production of polyvinyl chloride windows and doors, hydraulic seals and bearings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9002-88-4
Molecular Formula (C2H4)n
Molecular Weight (g/mol) 28.05
MDL Number MFCD00084423
InChI Key VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene, acetene, elayl, olefiant gas, athylen, etileno, liquid ethylene, polyethylene, bicarburretted hydrogen, plastipore
PubChem CID 6325
ChEBI CHEBI:18153
IUPAC Name ethene
SMILES *-CC-*
Spécification
Physical Form Powder
Solubility Information Swellable in high temperatures with chlorinated aromatics. Insoluble in water.
Quantity 50 g
Odor Odorless
Chemical Name or Material Polyethylene, UHMW
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis