Learn More
GUERIN PLASTIQUES Polyethylene Sleeves
Product Code. 11896513
Change view
Click to view available options
Size:
0.1 Thick x 100Wmm
0.1 Thick x 120Wmm
0.1 Thick x 140Wmm
0.1 Thick x 160Wmm
0.1 Thick x 180Wmm
0.1 Thick x 200Wmm
0.1 Thick x 250Wmm
0.1 Thick x 300Wmm
0.1 Thick x 350Wmm
0.1 Thick x 55Wmm
0.1 Thick x 64Wmm
Packungsgröße:
Each
Artikelnummer. Size unitSize
11896513 0.1 Thick x 64Wmm Each
11836523 0.1 Thick x 160Wmm Each
11806523 0.1 Thick x 100Wmm Each
11856523 0.1 Thick x 200Wmm Each
11846543 0.1 Thick x 300Wmm Each
11866523 0.1 Thick x 250Wmm Each
11856543 0.1 Thick x 350Wmm Each
11816523 0.1 Thick x 120Wmm Each
11826523 0.1 Thick x 140Wmm Each
11846523 0.1 Thick x 180Wmm Each
11816503 0.1 Thick x 55Wmm Each
11 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11896513
Marke: GUERIN PLASTIQUES 50150
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Use for food handling and general applications. GUERIN PLASTIQUES Polyethylene Sleeves are made of transparent, 0.1mm thick polyethylene.
  • 350m long in total
  • Available in a variety of widths
Spezifikation
Quantity 1/Pk.
Type Sleeve
Material Polyethylene
For Use With (Equipment) Food Quality
Length (Metric) 350 m
Size 0.1 Thick x 64Wmm
Color Transparent