Få mere at vide
3M™ Polyethylene Tape
Artikelnummer. 15398043
Klik for at se tilgængelige muligheder
Width (Metric):
25.4 mm
50.8 mm
Pakningsstørrelse:
1 roll
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15398043
Brand: 3M™ 7100144010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Tekniske data
Adhesive Type Acrylate
Color Transparent
Material Polyethylene
Product Type Tape
For Use With (Application) Sealing, fixing and bundling - even on difficult substrates in outdoor areas
Temperature Range (Metric) -29 to 77°C
Length (Metric) 33 m
Width (Metric) 50.8 mm
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.