Learn More
Polyethylene glycol methyl ether methacrylate, M.W. 13,000
Product Code. 15467235
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1g
250mg
5g
Product Code. 15467235
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 046513.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 26915-72-0 | C13H24O6 | 276.329 g/mol
Polyethylene glycol methyl ether methacrylate, is used as Emulsion polymers, cosmetics, construction, emulsifiers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 26915-72-0
Molecular Formula C13H24O6
Molecular Weight (g/mol) 276.329
MDL Number MFCD00241432
InChI Key KRCGBOKYIUDIFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxyethyl methacrylate, beta-methoxyethyl methacrylate, methacrylic acid, 2-methoxyethyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-methoxyethyl ester, poly ethylene glycol methyl ether methacrylate, pegmem, peg-mem, acmc-209oay, methoxyethyl methacrylate, 2-methoxyethylmethacrylate
PubChem CID 93675
IUPAC Name 2-[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl 2-methylprop-2-enoate
SMILES CC(=C)C(=O)OCCOCCOCCOCCOC
Especificaciones
Color White
Physical Form Granular Solid
Solubility Information Soluble in water.
Quantity 250 mg
Chemical Name or Material Polyethylene glycol methyl ether methacrylate, M.W. 13,000
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado