Learn More
Brady™ Polyethylene Foam Laminate Polyester Printer Labels
Especificaciones
Especificaciones
| Certifications/Compliance | RoHS compliant to RoHS directive 2011/65/EU |
| Description | BMP71 Label Printer Labels |
| Adhesive Type | Acrylic, Permanent |
| Color | Silver |
| Finish | Gloss |
| Material | Polyethylene Foam Laminate Polyester |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| For Use With (Application) | Electrical component marking |
| For Use With (Equipment) | BMP™71 |
| Labels per Row | 1 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?