Learn More
Brady™ Polyester Self-laminating Labels
GREENER_CHOICE
Product Code. 15298826
Click to view available options
Width (Metric):
15.24 mm
34.93 mm
Unit Size:
Each
Product Code. 15298826
Brand: Brady™ 361686
Use these Self-laminating Polyester Labels for laboratory identification such as vials, centrifuge tubes, test tubes, straws, and slides.
  • Chemical-resistant, low temperature-resistant, and smear-resistant.
Specifications
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Compliance ASTM D 1000
Description Self-laminating Polyester Labels for BBP33/i3300 Printers
Adhesive Type Acrylic, Self-adhesive, Permanent
Coating None
Color White/Transparent
Display Blank
Finish Matte
Format Die-cut
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Label
Sterility Non-sterile
For Use With (Application) Laboratory labelling
For Use With (Equipment) BBP33, i3300, i5300
Labels per Row 1
Min. Operating Temperature (Metric) -196°C
No. per Pack 1500 Labels/Box
Quantity 1500 Pk.
Shape Rectangle
Software Type LabelMark, MarkWare
Temperature Range (English) -321°F to +230°F
Temperature Range (Metric) -196°C to +110°C
Thickness (English) 0.0019 in.
Thickness (Metric) 0.048 mm
Vertical Repeat (Metric) 41.93 mm
Dimensions (LxW) 45.72 x 34.93 mm
Length (English) 1.8 in.
Length (Metric) 45.72 mm
Width (English) 1.38 in.
Width (Metric) 34.93 mm
Width (Metric) Printable Area 34.93 mm
Height (English) Printable Area 1.57 in.
Height (Metric) 45.72 mm
Height (Metric) Printable Area 39.88 mm
Alternate Part Number B33-632-461
Show More Show Less
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis