Learn More
Buerkle™ Polyacetal Hose Clips
Product Code. 10054083 Shop All Bürkle Products
Click to view available options
Tubing Size:
10 to 11 mm
11 to 12 mm
12 to 14 mm
13 to 15 mm
15 to 17 mm
17 to 19 mm
18 to 20 mm
20 to 22 mm
23 to 25 mm
6 to 6.5 mm
9 to 10 mm
Unit Size:
Pack of 10
Product Code. 10054083
Brand: Buerkle™ 86780010
Only null left
Add to basket
Add to basket
Use these Buerkle™ Polyacetal Hose Clips to clamp down on tubing for a sure and secure fit.
  • Hose clips made of Polyacetal (POM)
  • Featured in varying diameters
  • POM is white, sterilizable, does not rust, permanently elastic and hygienic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Material Polyacetal
For Use With Hoses
Packaging Quantity 10 Pc./Pk.
Tubing Size 9 to 10 mm
Color White
Product Type Hose Clip
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis