Description
- A fast and cost-effective alternative to teratoma formation for verification of pluripotency in human pluripotent stem cell lines
- This service leverages the GeneChip PrimeView Global Gene Expression Profile Array (905400), which enables expression profiling with an emphasis on established well-annotated content
- More than 36,000 transcripts and variants are measured per sample
The PluriTest Assay Service offers:
- Fast data delivery – turnaround time of four weeks or less
- Convenient sample prep – just send a frozen cell pellet
- Quantitative results – compare profiles to reference set of >450 cell lines and tissue types
- Peer endorsement – assay cited >570 times in the scientific literature
- Exceptional support – a dedicated project manager for frequent project communication
Specifications
Specifications
| Quantity | 1 sample |
| Duration | 3 Weeks |
| Product Type | Assay Service |
| Product Line | Applied Biosystems |
| Field | Research Use Only |
| Target Audience | Stem Cell Researchers |
| Species | Human |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?