Learn More
PluriSIn 1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16406758
Encompass_Preferred
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16406758
Brand: Medchem Express HY15700
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
MedChemExpress PluriSIn 1 (NSC 14613) is an inhibitor of stearoyl-coA desaturase (SCD), and is a pluripotent cell-specific inhibitor.
PluriSIn 1 (NSC 14613) is an inhibitor of stearoyl-coA desaturase (SCD), and is a pluripotent cell-specific inhibitor.
Tekniske data
Chemical Name or Material PluriSIn 1
CAS 91396-88-2
Color Earth Yellow
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C12H11N3O
Quantity 10 mg
Synonym NSC 14613
Solubility Information DMSO : ≥ 100 mg/mL (468.96 mM)
SMILES O=C(C1=CC=NC=C1)NNC2=CC=CC=C2
Molecular Weight (g/mol) 213.24
Formula Weight 213.24
Percent Purity 99.06%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.