Learn More
Hecht Karl™ Plexiglas Test Tube Racks
Click to view available options
Height (Metric):
75 mm
76 mm
79 mm
Unit Size:
Each
Especificaciones
Especificaciones
| Product Type | Test Tube Rack |
| Holds | Tubes (18 mm) |
| Material | Plexiglas |
| Positions | 24 |
| Height (Metric) | 79 mm |
| Diameter (Metric) Opening | 18 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido