Description
PLEKHO2 Polyclonal specifically detects PLEKHO2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
Specifications
Specifications
| Antigen | PLEKHO2 |
| Applications | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | APC |
| Dilution | Immunohistochemistry-Paraffin |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | DKFZp761K2312, FLJ38884, PH domain-containing family O member 2, PH domain-containing family Q member 1, PH domain-containing protein, pleckstrin homology domain containing, family O member 2, pleckstrin homology domain containing, family Q member 1, pleckstrin homology domain-containing family O member 2, Pleckstrin homology domain-containing family Q member 1, PLEKHQ1, PP1628, pp9099 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human PLEKHO2 fragment. |
| Purification Method | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?