Learn More
Abnova™ PLEKHA6 Recombinant Protein
Artikelnummer. p-3720880
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
10 μg
25 μg
Pakningsstørrelse:
10µg
25µg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16126682
Brand: Abnova™ H00022874P01.10ug
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Tekniske data
Accession Number AAH10522.1
For Use With (Application) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulation 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gene ID (Entrez) 22874
Molecular Weight (g/mol) 29.4
Name PLEKHA6 (Human) Recombinant Protein (P01)
pH Range 8
Preparation Method In vitro wheat germ expression system
Purification Method Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Quality Control Testing 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Quantity 10 μg
Source Wheat Germ (in vitro)
Immunogen MHPRWAARLPLFISLLERADSVTAAYAKQH
Storage Requirements Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gene Alias KIAA0969/MGC176733/PEPP3
Common Name PLEKHA6
Gene Symbol PLEKHA6
Cross Reactivity Human
Species Wheat Germ (in vitro)
Recombinant Recombinant
Protein Tag GST
Form Solution
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.