Learn More
PLC-beta 1 Antibody - BSA Free, R&D Systems™
Código de producto. 18620681 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02mL
0.1mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
18620681 0.1 mL 0.1mL
18657810 0.02 mL 0.02mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18620681 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2936800.1ml
 Restricted Item
Estimated Shipment: 02-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
PLC-beta 1 Polyclonal specifically detects PLC-beta 1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antigen PLC-beta 1
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulation PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Gene Alias EC 3.1.4.11, EIEE12, FLJ45792, inositoltrisphosphohydrolase, KIAA05811-phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate phosphodiesterase beta 1, monophosphatidylinositol phosphodiesterase, phosphoinositidase C, Phosphoinositide phospholipase C-beta-1, phospholipase C, beta 1 (phosphoinositide-specific), Phospholipase C-beta-1, Phospholipase C-I, PI-PLC, PLC-154, PLC154,1-phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate phosphodiesterase beta-1, PLCB1A, PLCB1B, PLC-beta-1, PLC-I1-phosphatidyl-D-myo-inositol-4,5-bisphosphate, triphosphoinositide phosphodiesterase
Host Species Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 917-1216 of human PLCB1 (NP_056007.1). KSFVKLQKKHYKEMKDLVKRHHKKTTDLIKEHTTKYNEIQNDYLRRRAALEKSAKKDSKKKSEPSSPDHGSSTIEQDLAALDAEMTQKLIDLKDKQQQQLLNLRQEQYYSEKYQKREHIKLLIQKLTDVAEECQNNQLKKLKEICEKEKKELKKKMDKKRQEKITEAKSKDKSQMEEEKTEMIRSYIQEVVQYIKRLEEAQSKRQEKLVEKHKEIRQQILDEKPKLQVELEQEYQDKFKRLPLEILEFVQEAMKGKISEDSNHGSAPLSLSSDPGKVNHKTPSSEELGGDIPGKEFDTPL
Purification Method Affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Lipid and Metabolism, Wnt Signaling Pathway
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 23236
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Product Line Novus
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.