Learn More
Grant Instruments™ Platform for PTR 35 and 60 Series Compact Variable Speed / Angle Vertical Rotators
Product Code. 11421028
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Holds:
10 Tubes up to 30 mm
14 tubes up to 30mm
22 Tubes up to 15 mm
26 Tubes up to 15 mm, 1.5 -15 mL
48 Tubes up to 15 mm
5 x 30 mm and 12 x 15 mm tubes
8 x 30 mm, 22 x 15 mm tubes
Förpackningsstorlek
Each
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11421028
missing translation for 'mfr': Grant Instruments™ PRS14
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Accommodates tubes of different diameters. Grant Instruments™ Platform for PTR 35 and 60 Series Compact Variable Speed / Angle Vertical Rotators keeps test tubes secure during rotation
  • For use with PTR-35 and PTR-60 Series 360° vertical multi-function rotators
  • Hold as few as 8 test tubes or as many as 48.
  • Accommodates a variety of capacities
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Holds 14 tubes up to 30mm
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.