Learn More
Steris™ Plain Top Closure Pouches
Description
- Manufactured from high quality wet strength MG bleached kraft paper
- Double folded bottom seal for extra integrity
- Opening along width
- Conforms to BS 6257
Tekniske data
Tekniske data
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Compliance | BS 6257 |
| Closure Type | Plain |
| Material | Medical Grade Kraft Paper (Bleached) |
| Quantity | 250/Pk. |
| Dimensions (L x W x H) | 380 x 125 x 610mm |
| Height (Metric) | 610 mm |
| Length (Metric) | 380 mm |
| Width (Metric) | 125 mm |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?