Learn More
Piribedil, TRC
Product Code. 30136730
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
1 g
Unit Size:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30136730 1 g 1g
30003479 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30136730 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP5087501G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3605-01-4
Molecular Formula C16 H18 N4 O2
Molecular Weight (g/mol) 298.34
Synonym Pyrimidine, 2-[4-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)-1-piperazinyl]- (9CI, ACI), 2-[4-(1,3-Benzodioxol-5-ylmethyl)-1-piperazinyl]pyrimidine (ACI), Pyrimidine, 2-(4-piperonyl-1-piperazinyl)- (7CI, 8CI), 1-(2-Pyrimidyl)-4-(3,4-methylenedioxybenzyl)piperazine, 1-(2-Pyrimidyl)-4-piperonylpiperazine, 2-(4-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-ylmethyl)piperazin-1-yl)pyrimidine, 4-[3,4-(Methylenedioxy)benzyl]-1-(2-pyrimidinyl)piperazine, ET 495, EU 4200, Pronoran, Trivastal, Trivastan
IUPAC Name 2-[4-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)piperazin-1-yl]pyrimidine
SMILES C(N1CCN(CC1)c2ncccn2)c3ccc4OCOc4c3
Spécification
Quantity 1 g
InChI Formula InChI=1S/C16H18N4O2/c1-4-17-16(18-5-1)20-8-6-19(7-9-20)11-13-2-3-14-15(10-13)22-12-21-14/h1-5,10H,6-9,11-12H2
Formula Weight 298.143
Chemical Name or Material Piribedil
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.