Learn More
Nordic Pack Pipettetes
Product Code. 11381515
Encompass
Change view
Click to view available options
Volume (Metric):
10 mL
30 mL
50 mL
100 mL
Unit Size:
Each
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volume (Metric) Unit Size
11381515 100 mL Each
11371515 50 mL Each
11361515 30 mL Each
11351515 10 mL Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 11381515 Supplier Nordic Pack Supplier No. 11101
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Made from polyethylene
  • Available in different capacities
  • Colour: Red
Specifica
Material Polyethylene
Volume (Metric) 100 mL
Type Dropping Pipette
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.