Learn More
Thermo Scientific Chemicals PIPES, 0.5M buffer soln., pH 6.8
Product Code. 15474299
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
100 mL
250 mL
missing translation for 'unitSize'
100mL
250mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15474299
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Chemicals J61786.AK
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 5625-37-6 | C8H18N2O6S2 | 302.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5625-37-6
Molecular Formula C8H18N2O6S2
Molecular Weight (g/mol) 302.36
MDL Number MFCD00006159
InChI Key IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79723
ChEBI CHEBI:44933
IUPAC Name 2-[4-(2-sulfoethyl)piperazin-1-yl]ethanesulfonic acid
SMILES C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)O
Spécification
Color Colorless
Concentration 0.5 M
pH 6.8
Physical Form Liquid
Quantity 250 mL
Chemical Name or Material PIPES buffer soln.
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis