Learn More
Piperine, MedChemExpress
Description
Piperine, a natural alkaloid isolated from Piper nigrum L, inhibits P-glycoprotein and CYP3A4 activities with an IC50 value of 61.94±0.054 μg/mL in HeLa cell.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Piperine |
| CAS | 94-62-2 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C17H19NO3 |
| Quantity | 1 g |
| Synonym | Bioperine 1-Piperoylpiperidine |
| Solubility Information | DMSO : 50 mg/mL (175.23 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(N1CCCCC1)/C=C/C=C/C2=CC=C(OCO3)C3=C2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 285.34 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?