Learn More
Pipemidic Acid Trihydrate, LoGiCal
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | Pipemidic acid trihydrate |
| CAS | 72571-82-5 |
| Analyte or Component Names | Pipemidic acid trihydrate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C14 H17 N5 O3 . 3 H2 O |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Pipemidic Acid Trihydrate, 8-Ethyl-5,8-dihydro-5-oxo-2-(1-piperazinyl)pyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid hydrate (1:3), 8-Ethyl-5,8-dihydro-5-oxo-2-(1-piperazinyl)pyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid trihydrate, Pipemidic acid trihydrate |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H17N5O3.3H2O/c1-2-18-8-10(13(21)22)11(20)9-7-16-14(17-12(9)18)19-5-3-15-4-6-19;;;/h7-8,15H,2-6H2,1H3,(H,21,22);3*1H2 |
| Solution Type | Neat |
| SMILES | O.O.O.CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cnc(nc12)N3CCNCC3 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?