Specifications
| Melting Point | 40.0°C to 43.0°C |
| Color | White |
| Boiling Point | 174.0°C |
| Flash Point | 77°C |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 98.5% min. (GC) |
| Packaging | Glass bottle |
| Linear Formula | (CH3)2COHCOH(CH3)2 |
| Quantity | 100 g |
| Beilstein | 01,487 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Pinacol
- Warning
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- Skin corrosion/irritation Category 2
- Specific target organ toxicity Category 3
- H319-Causes serious eye irritation.
- H335-May cause respiratory irritation.
- H315-Causes skin irritation.
- P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.