Learn More
Descripción
Kappa Light Chain Polyclonal specifically detects Kappa Light Chain in Human samples. It is validated for Dot Blot, ELISA, Immunoblot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antigen | Kappa Light Chain |
| Applications | Dot Blot, ELISA, Immunoblot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | LYOPH |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | ELISA 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Immunoblotting 1:100 - 1:2000, Dot Blot 1:100-1:2000 |
| Formulation | Lyophilized from PBS (pH 7.2) with No Preservative |
| Gene Alias | HCAK1, IGKCD, immunoglobulin kappa constant, Km, MGC111575, MGC62011, MGC72072, MGC88770, MGC88771, MGC88809 |
| Gene Symbols | IGKC |
| Host Species | Pig |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?