Description
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Human samples. It is validated for Dot Blot, ELISA, Immunoblot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Western Blot.
Specifications
Specifications
| Antigen | IgG (H+L) |
| Applications | Dot Blot, ELISA, Immunoblot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | LYOPH |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | ELISA 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Immunoblotting 1:100 - 1:2000, Dot Blot 1:100-1:2000 |
| Formulation | Lyophilized from PBS (pH 7.2) with No Preservative |
| Host Species | Pig |
| Immunogen | Purified normal IgG isolated from pooled human serum. Freund's complete adjuvant is used in the first step of the immunization procedure. |
| Purification Method | Ion exchange chromatography |
| Show More |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?