Learn More
Beskrivelse
IgG Fc Polyclonal specifically detects IgG Fc in Human samples. It is validated for Dot Blot, ELISA, Immunoblot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Western Blot.
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | IgG Fc |
| Applications | Dot Blot, ELISA, Immunoblot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | LYOPH |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | ELISA 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Immunoblotting 1:100 - 1:2000, Dot Blot 1:100-1:2000 |
| Formulation | Lyophilized from PBS (pH 7.2) with No Preservative |
| Host Species | Pig |
| Immunogen | Purified normal IgG isolated from pooled human serum. Freund's complete adjuvant is used in the first step of the immunization procedure. |
| Purification Method | Ion exchange chromatography |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?