Description
IgG Fc Polyclonal specifically detects IgG Fc in Human samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen).
Especificaciones
Especificaciones
| Antigen | IgG Fc |
| Applications | ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen) |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | LYOPH |
| Conjugate | FITC |
| Dilution | ELISA 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Immunoblotting 1:100 - 1:2000, Dot Blot 1:100-1:2000 |
| Formulation | Lyophilized from PBS (pH 7.2) with No Preservative |
| Host Species | Pig |
| Immunogen | Purified normal IgG isolated from pooled human serum. Freund's complete adjuvant is used in the first step of the immunization procedure. |
| Purification Method | Ion exchange chromatography |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?