Learn More
PI-3065, MedChemExpress
Product Code. 16495776
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
16495776 100 mg 100mg
16445038 10 mg 10mg
16411277 50 mg 50mg
16407767 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16495776 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY12235
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
MedChemExpress PI-3065 is a potent inhibitor of PI3K p110δ, with IC50 and Ki values of 5 nM and 1.5 nM, and exhibits less potent activity against p110α, p110β, p110γ with IC50s of 910, 600, >10000 nM.
PI-3065 is a potent inhibitor of PI3K p110δ, with IC50 and Ki values of 5 nM and 1.5 nM, and exhibits less potent activity against p110α, p110β, p110γ with IC50s of 910, 600, >10000 nM.
Spécification
Chemical Name or Material PI-3065
CAS 955977-50-1
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C27H31FN6OS
Quantity 100 mg
Solubility Information DMSO : 25 mg/mL (49.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(C=CC1=C2C=CN1)=C2C3=NC4=C(SC(CN5CCN(CC6CC6)CC5)=C4)C(N7CCOCC7)=N3
Molecular Weight (g/mol) 506.64
Formula Weight 506.64
Percent Purity 97.26%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.