Learn More
uvex Phynomic Lite White Safety Gloves
Product Code. 17230351 Shop All Uvex Products
Click to view available options
Size:
5
6
7
8
9
10
11
12
Pakningsstørrelse:
1 pair
10 pairs
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17230351
Brand: uvex 6004105
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Lightweight gloves are constructed from a combination of polyamide and elastane, with aqua polymer impregnation on the palm and fingertips for increased durability and dexterity.
  • Extremely lightweight construction makes these gloves suitable for particularly delicate tasks
  • Aqua-polymer impregnation on the palm and fingertips for mechanical abrasion resistance
  • Enhances grip capabilities in dry and slightly damp areas
  • Porous coating is breathable to reduce perspiration
  • Free of harmful substances in accordance with OEKO-TEX™ Standard 100
  • Skin tolerance confirmed by the proDERM Institute for Applied Dermatological Research (11.0356-02, 11.0482-11)
  • 3D Ergo technology ensures a secure fit
  • Suitable for use with food handling and processing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certifications/Compliance OEKO-TEX™ Standard 100
Applications Industrial
Coating Material Polymer
Color White
Exterior Finish Smooth
Hand Ambidextrous
Latex Free Yes
Material Elastane, Polyamide
Product Type Mechanical Protection Gloves
Size 5
EN388 Standard 2121X
For Use With (Application) Driving/Operating Machinery, Painting, and Paper Hanging
Gender Unisex
Glove Cuff Style Knit
Series Phynomic Lite
Yarn Gauge 15
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.