Learn More
Phthalimide, TRC
Produktkode 30419776
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode Quantity Förpackningsstorlek
30419776 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 30419776 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCP384550250G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 15-10-2026
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material Phthalimide
CAS 85-41-6
Molecular Formula C8 H5 N O2
Quantity 250 g
Synonym Phthalimide, 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, Phthalimide (8CI), 1,2-Benzenedicarboximide, 1,3-Dihydro-2H-isoindole-1,3-dione, 1,3-Dioxo-1,3-dihydroisoindole, 1,3-Isoindolinedione, 2,3-Dihydro-1H-isoindole-1,3-dione, Benzoimide, Isoindole-1,3-dione, Kladnoite, Levegal PEW-T, NSC 3108, Phenylimide, Phthalic dicarboximide
InChI Formula InChI=1S/C8H5NO2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7/h1-4H,(H,9,10,11)
SMILES O=C1NC(=O)c2ccccc12
IUPAC Name isoindole-1,3-dione
Molecular Weight (g/mol) 147.13
Formula Weight 147.032
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.