Learn More
Phthalic Acid, Sigma-Aldrich™
Specifications
Spezifikation
| Melting Point | 191°C (closed capillary tube) |
| Boiling Point | 289°C/1013 hPa (decomposition) |
| Density | 1.59 g/cm3 at 20°C |
| Quantity | 1 kg |
| Molecular Formula | C6H4(COOH)2 |
| MDL Number | MFCD00002467 |
| Synonym | Phthalic acid, Benzene-1,2-dicarboxylic acid, Phthalic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 166.13 |
| Grade | Ungraded |
| Chemical Name or Material | Phthalic Acid |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?