Learn More
Phosphorothioic Acid Trisodium Salt Hydrate, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Chemical Name or Material | Phosphorothioic Acid Trisodium Salt Hydrate |
| CAS | 10489-48-2 |
| Quantity | 1 g |
| Molecular Formula | Na3O3PS • x( H2O) |
| Synonym | Sodium Phosphorothioate, Na3PO3S Hydrate |
| InChI Formula | InChI=1S/3Na.H3O3PS.H2O/c;;;1-4(2,3)5;/h;;;(H3,1,2,3,5);1H2/q3*+1;;/p-3 |
| SMILES | O=P([O-])([S-])[O-].[Na+].O.[Na+].[Na+] |
| IUPAC Name | sodium phosphorothioate hydrate |
| Molecular Weight (g/mol) | 198.02 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?