Learn More
Brady™ Phosphorescent Polyester Photoluminescent Tape
Código de producto. 11539283
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
15.24 m x 107.95 mm
15.24 m x 28.58 mm
15.24 m x 57.15 mm
Tamaño de la unidad:
Each
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensions (LxW) unitSize
11539283 15.24 m x 28.58 mm Each
11519283 15.24 m x 107.95 mm Each
11529283 15.24 m x 57.15 mm Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11539283 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 076713
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
This Phosphorescent Polyester Photoluminescent Tape, made of B-582 material, is ideal for exit and directional signs, identification of fire alarms and extinguishers, low location egress pathway markings, and directional systems for escape or evacuation routes.
  • In accordance with ASTM 2030-99: Recommended Uses of Photoluminescent Safety Markings.
Especificaciones
Certifications/Compliance ASTM D 523, ASTM E 162, ASTM E 2072-00, ASTM E 2073-00, ASTM E 648, ASTM E 662, DIN 67510, IMO Resolution A.752(18), ISO/CD 15370, Lloyd's Register SAS F050294.p, OSHA 29 CFR 1910.37, PSPA Standard 002 Part 2
Description GlobalMark Photoluminescent Tape
Adhesive Type Acrylic, Pressure-sensitive, Permanent
Coating None
Color Photoluminescent Green
Finish Gloss
Format Continuous
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Label
Sterility Non-sterile
For Use With (Application) Exit and egress marking, General Identification, Safety Identification
For Use With (Equipment) GlobalMark Printer
Gloss 60° 121 Gardner Units
Labels per Row 1
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
No. per Pack 1 Roll/Box
Quantity 1 Ea.
Temperature Range (English) -40°F to +176°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +80°C
Thickness (English) 0.008 in.
Thickness (Metric) 0.20 mm
Dimensions (LxW) 15.24 m x 28.58 mm
Length (English) 50 ft.
Length (Metric) 15.24 m
Width (English) 1.125 in.
Width (Metric) 28.58 mm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.