Learn More
Phospho-Ephrin-B (Mouse/Rat Y343) Antibody, R&D Systems™
Descripción
Prepared from rabbit serum by affinity purification via sequential chromatography on phospho and dephosphopeptide columns.
Ephrin-B Polyclonal specifically detects Ephrin-B in Human, Mouse, Rat, Chicken, Xenopus samples. It is validated for Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antigen | Ephrin-B |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:1000 dilution |
| Gene Alias | craniofrontonasal syndrome (craniofrontonasal dysplasia), EFL3, EFL-3, ELK ligand, ELK-L, EPH-related receptor tyrosine kinase ligand 2, EphrinB, ephrin-B1, EPLG2CFNS, LERK-2, LERK2CFND, ligand of eph-related kinase 2, MGC8782 |
| Gene Symbols | EFNB1 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Phosphopeptide corresponding to amino acid residues surrounding the phospho-Y331 of chicken Ephrin-B |
| Purification Method | Affinity Purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?