Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phosphate, 0.2M buffer soln., pH 7.4
Código de producto. 15493159
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
500 mL
1 L
missing translation for 'unitSize'
1 L
500mL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15493159
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Chemicals J60380.K2
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Widely used in molecular biology, biochemistry and chromatography. Useful in conjunction with Sodium Phosphate, dibasic in the preparation of biological buffers. Used in many applications including the purification of antibodies. | CAS: 7558-80-7119.976 g/mol
This buffer is widely used in molecular biology, biochemistry and chromatography. Useful in conjunction with Sodium Phosphate, dibasic in the preparation of biological buffers. Used in many applications including the purification of antibodies. It is used for a variety of cell culture applications, such as washing cells before dissociation, transporting cells or tissue, diluting cells for counting, and preparing reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 7558-80-7
Molecular Weight (g/mol) 119.976
Especificaciones
Concentration 0.2M buffer soln.
Physical Form Liquid
Quantity 1 L
Packaging Plastic Bottle
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado