Learn More
Phorbol, MedChemExpress
Beskrivning
Phorbol is a highly toxic diterpene, whose esters have important biological properties.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | Phorbol |
| CAS | 17673-25-5 |
| Color | Light Yellow |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C20H28O6 |
| Quantity | 10 mg |
| Synonym | 4β-Phorbol |
| Solubility Information | DMSO : 50 mg/mL (137.20 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 20 mg/mL (54.88 mM) |
| SMILES | O=C1C(C)=C[C@@]2([H])[C@]3(O)[C@@]([C@@](C4(C)C)([H])[C@@]4(O)[C@H](O)[C@H]3C)([H])C=C(CO)C[C@]12O |
| Molecular Weight (g/mol) | 364.43 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?