Learn More
Phenylselenyl Bromide, TRC
Artikelnummer. 30428246
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30428246 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30428246 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3368251G
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material Phenylselenyl Bromide
CAS 34837-55-3
Molecular Formula C6 H6 Br Se
Quantity 1 g
Synonym Benzeneselenyl Bromide, Phenylselenenyl Bromide, Phenylselenium Bromide
InChI Formula InChI=1S/C6H6BrSe/c7-8-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
SMILES Br=[Se]c1ccccc1
IUPAC Name (phenyl-λ3-selanylidene)-λ3-bromane
Molecular Weight (g/mol) 236.976
Formula Weight 236.882
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.