Description
Administration of PMSF produces analgesia unrelated to its anticholinesterase effect, and prolongs the analgesic effect of centrally administered β-endorphin..
Specifications
Specifications
| CAS | 329-98-6 |
| Melting Point | 89°C to 99°C |
| Molecular Formula | C7H7FO2S |
| Quantity | 250 mg |
| Synonym | phenylmethylsulfonyl fluoride, pmsf, benzenemethanesulfonyl fluoride, benzylsulfonyl fluoride, alpha-toluenesulfonyl fluoride, benzylsulphonyl fluoride, alpha-toluenesulphonyl fluoride, phenylmethylsulfonylfluoride, phenylmethylsulphonyl fluoride, .alpha.-toluenesulfonyl fluoride |
| Solubility Information | Soluble in methanol and ethanol |
| InChI Key | YBYRMVIVWMBXKQ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)CS(=O)(=O)F |
| IUPAC Name | phenylmethanesulfonyl fluoride |
| Molecular Weight (g/mol) | 174.189 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?