Learn More
Macherey-Nagel™ Phenyl-Sil Deactivated Capillary Column
Product Code. 10145131 Shop All Macherey-Nagel Products
Click to view available options
Length (Metric):
10 m
25 m
Diameter (Metric) Inner:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Unit Size:
Each
Product Code. 10145131
Brand: Macherey-Nagel™ 723108.10
Specifications
Diameter (Metric) 0.4 mm
Type Deactivated Capillary Column
Diameter (Metric) Inner 0.25 mm
For Use With (Application) Preparation of Capillary Columns Analysis
Temperature Range 320°C
Length (Metric) 10 m
Quantity 1 Each
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.