Learn More
Phenoxazine, 98%
Product Code. p-7043668
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantity unitSize
11301467 1 g 1g
11311467 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11301467 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01969.03
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 135-67-1 | C12H9NO | 183.21 g/mol
Phenoxazine is used as primary and secondary intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Phenoxazine is used as primary and secondary intermediates.
Solubility
Soluble in methanol. Insoluble in water.
Notes
Incompatible with oxidizing agents. Store in a tightly closed container. Store in a cool, dry, well-ventilated area away from incompatible substances.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 135-67-1
Molecular Formula C12H9NO
Molecular Weight (g/mol) 183.21
MDL Number MFCD00005014
InChI Key TZMSYXZUNZXBOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenoxazine, phenazoxine, unii-c2zwt499sg, c2zwt499sg, 5,4-oxazine, phenotazine, rarechem fh 2c 0s92, phenoxazine 1g, 9ci
PubChem CID 67278
IUPAC Name 10H-phenoxazine
SMILES N1C2=CC=CC=C2OC2=CC=CC=C12
Spécification
Melting Point 154°C to 158°C
Quantity 1 g
Beilstein 143234
Merck Index 14,7253
Solubility Information Soluble in methanol. Insoluble in water.
Formula Weight 183.21
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material Phenoxazine
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.