Learn More
Phenothiazine, Mikromol™
Description
Phenothiazine
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Phenothiazine |
| CAS | 92-84-2 |
| Analyte or Component Names | Phenothiazine |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C12 H9 N S |
| Certifications/Compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Promethazine Hydrochloride Imp. A (EP), Promethazine Imp. A (EP), Phenothiazine, 10H-Phenothiazine, Antage TDP, Contaverm, Danikoropa, Dibenzo-1,4-thiazine, Dibenzothiazine, ENT 38, Early bird wormer, Feeno, Fenoverm, NSC 2037, Nemazene, Nexarbol, Orimon, Padophene, Penthazine, Phenegic, Phenoverm, Phenovis, Phenoxur, Phenthiazine, Phenzeen, Reconox, Thiodiphenylamine, Promethazine Hydrochloride Impurity A, Promethazine Impurity A |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H9NS/c1-3-7-11-9(5-1)13-10-6-2-4-8-12(10)14-11/h1-8,13H |
| SMILES | N1c2ccccc2Sc3ccccc13 |
| IUPAC Name | 10H-phenothiazine |
| Show More |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?