Learn More
Phenol Red, Supelco™
Beskrivning
Phenol red (phenolsulfonphthalein, PH R) belongs to the class of triphenylmethane dyes. It is a waterͰsoluble anionic dye, mostly used as a pH indicator in cell biology laboratories. Also, in different protocols, it is used to detect H2O2(Hydrogen peroxide).
Specifikationer
Specifikationer
| Melting Point | >300°C |
| Molecular Formula | (C6H4OH)2C7H4SO3 |
| MDL Number | MFCD00003552 |
| Synonym | Phenol red, Phenol red |
| Quantity | 100 g |
| Molecular Weight (g/mol) | 354.38 |
| Grade | Research |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?