Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phenol Red, pure, indicator
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Packaging:
Glass bottle
missing translation for 'unitSize'
100g
25g
5g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
Specifica
Specifica
| Melting Point | >300.0°C |
| Beilstein | 19, 91 |
| Merck Index | 15, 7360 |
| Solubility Information | Solubility in water: 0.77g/L. Other solubilities: soluble in ethanol |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| IUPAC Name | 4-[3-(4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenol |
| Formula Weight | 354.38 |
| Grade | Pure |
| Packaging | Glass bottle |
| Specific Extinction | 1700 (558nm, in buffer) (E (1% min./1cm)) |
| Vedi altri risultati |
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto