Learn More
Phenanthrene-9,10-dione, 98%, BLD Pharm™
Product Code. 31448102
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity
31448102 10 g
31434532 100 g
31434415 1 g
31447066 5 g
31439114 25 g
31441653 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 31448102 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD10539510g
 Restricted Item
Estimated Shipment: 25-11-2026
Especificaciones
CAS 84-11-7
Molecular Formula C14H8O2
MDL Number MFCD00001163
Quantity 10 g
SMILES O=C1C(=O)C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Molecular Weight (g/mol) 208.21
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material Phenanthrene-9,10-dione
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.